Learn More
Corning™ Bolsas para cultivo celular Rocker
Cuenta con una película multicapa con una capa en contacto con líquido de PE (polietileno) inerte
439.00€ - 575.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsa para cultivo celular |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 10° a 34 °C |
Certificaciones/conformidad | ANSI, AMI, ISO 11137 |
Para utilizar con (aplicación) | Cámaras de biorreactor de movimiento de balanceo comerciales que proporcionan una mezcla no invasiva de los medios/cultivos celulares con una eficiente transferencia de gas y son ideales para la investigación básica en aplicaciones de fabricación biofarmacéutica a gran escala |
Estilo de los tubos | Tubos flexibles sellables |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17881955
|
Corning™
91-200-92 |
22 L |
485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15869865
|
Corning™
91-200-79 |
10 L |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15556145
|
Corning™
91-200-81 |
50 L |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15879865
|
Corning™
91-200-80 |
2 L |
443.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15859865
|
Corning™
91-200-78 |
20 L |
490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para su uso con cámaras de biorreactor de movimiento de balanceo comerciales
- Proporciona una mezcla no invasiva de los medios/cultivos celulares con una eficiente transferencia de gas
- Elimina el riesgo de contaminación cruzada
- Disponibles en tamaños de 2, 10, 20, 22 l y 50 l
- Cada bolsa tiene cinco orificios
- Válvula de retención con conector dentado de 1/4 pulg
- Filtro Pall 8004022
- L x DI x DE: 2 × 3/16 × 3/8 pulg
- Tubos PCMGS, pinza para portaobjetos
- Filtro Pall 8004022
- L x DI x DE: 2 × 3/16 × 3/8 pulg
- Tubos PCMGS, pinza para portaobjetos
Conector MPC hembra con conector dentado de 1/4 pulg + enchufe
L x DI x DE: 40 × 1/4 × 7/16
- Conector Luer hembra con conector dentado de 1/4 pulg + enchufe
- L x DI x DE: 40 × 1/4 × 7/16
- Chemically resistant, heat sealable flexible tubing, slide clamp
- Luer hembra con conector dentado de 1/4 pulg, válvula reemplazable, conector Luer macho sin tubo
Especificaciones
Bolsa para cultivo celular | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Tubos flexibles sellables | |
1 unidad | |
Puerto 1: conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) a un filtro Pall y válvula de retención con pinzas para portaobjetos pequeños, 50,8 × 4,57 × 9,4 mm (2 × 0,18 × 0,37 pulg., L × D.I. × D.E.) Tubos mgS PC, puerto 2: conector dentado de 6,35 mm (0,25 in) a un filtro Pall con pinzas para portaobjetos pequeños, 50,8 × 4,57 × 9,4 mm (2 × 0,18 × 0,37 pulg., L × D.I. × D.E.) Tubos mgS PC | |
Radiación |
De 10° a 34 °C | |
Cámaras de biorreactor de movimiento de balanceo comerciales que proporcionan una mezcla no invasiva de los medios/cultivos celulares con una eficiente transferencia de gas y son ideales para la investigación básica en aplicaciones de fabricación biofarmacéutica a gran escala | |
La película EVA/LDPE 9101 es una película de una sola red transparente y de varias capas con una superficie de contacto de copolímero | |
1/paq. | |
Unidad |