Learn More
SI Analytics™ Agitador de varilla
Agitador de varilla Si Analytics™ para su uso con los cabezales de valoración TZ 1463 y TZ 1467.
Marca:  SI Analytics™ 285215175
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Código de producto. 10717121
  • 955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Modelo corto
  • Con NS 14,5
  • Para cabezales de valoración TZ 1463 y TZ 1467
Especificaciones
Especificaciones
Modelo corto
Agitador magnético
NS 14.5