Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Portaobjetos de cubierta |
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 22 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de portaobjetos |
| Certificaciones | ISO 8255 |
| Cantidad | 200/paq. |