Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Código de producto. 11767394
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Anchura (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
200/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
200 PCS
paquete de 500
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Cantidad unitSize
11767394 24 mm 60 mm 100/paq. 100 PCS
11993564 18 mm 18 mm 1000/paq. 1000 PCS
11707394 20 mm 20 mm 200/paq. 200 PCS
11757394 24 mm 50 mm 100/paq. 100 PCS
11717394 22 mm 22 mm 200/paq. 200 PCS
11983564 24 mm 60 mm 100/paq. paquete de 500
6 options
Código de producto. 11767394
Marca: Rogo Sampaic™ BPD025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio Rogo Sampaic™ se han fabricado con vidrio de borosilicato para una excelente transparencia y prevención de la distorsión del color.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo de producto Portaobjetos de cubierta
Forma Rectángulo
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Dimensiones (L x An) 24 x 60 mm
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de portaobjetos
Certificaciones ISO 8255
Cantidad 100/paq.