Learn More
Ropinirole, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18712784
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective D2-like agonist
Selective D2-like receptor agonist (D3 > D2 > D4). Causes biphasic spontaneous locomotor activity and contralateral circling in 6-OHDA-lesioned mice. Displays antiParkinsonian activity.
Deuterated analog also available.
CAS 91374-20-8
Fórmula molecular C16H25ClN2O
Peso molecular (g/mol) 296.84
Número MDL MFCD01754173
Clave InChI XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ropinirole hydrochloride, ropinirole hcl, 4-2-dipropylamino ethyl indolin-2-one hydrochloride, requip xl, unii-d7zd41rzi9, ropinirole hydrochloride usan:usp, d7zd41rzi9, skf 101468 hydrochloride, 4-2-dipropylamino ethyl-2-indolinone monohydrochloride
PubChem CID 68727
Nombre IUPAC hydrogen 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCCN(CCC)CCC1=CC=CC2=C1CC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropinirole
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.84
Porcentaje de pureza >99%