Learn More
ROR1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F5D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno ROR1
Clon 1F5D8
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16829225
Ver documentos
Proteintech
66923-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16819225
Ver documentos
Proteintech
66923-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The ROR1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ROR1. This antibody recognizes human antigen. The ROR1 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
ROR1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
4919
Primary
1F5D8
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG1