Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ DM-L Density Medium
Density gradient medium for use with RosetteSep™ CD3+ T cell, CD4+ T cell, CD8+ T cell, and B cell enrichment cocktails - 100 mL
Marca: STEMCELL Technologies 15705
Descripción
- RosetteSep™ DM-L is a density gradient medium designed specifically for use with RosetteSep™ cocktails for the enrichment of specific human lymphocyte populations (CD3+ T cells, CD4+ T cells, CD8+ T cells, and B cells) from whole blood.
- RosetteSep™ DM-L has a density of 1.081 g/mL.
Especificaciones
100 mL | |
B Cells, T Cells | |
Cell Isolation; In Vitro Diagnostic |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.