Learn More
Ácido rosmarínico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37451.03
Additional Details : CAS : 20283-92-5 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
1 g |