Learn More
Ácido rosólico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Rosolic acid is used as a pH indicator in the range from 5.0 to 6.8. It acts as an intermediate in the manufacturing dyes. It is involved in the activation of heme oxygenase and in the inhibition of DNA fragmentation. It finds application in the selective isolation of coliform bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido rosólico se utiliza como indicador de pH en el intervalo de 5,0 a 6,8. Actúa como intermediario en la fabricación de colorantes. Participa en la activación de la hemo oxigenasa y en la inhibición de la fragmentación del ADN. Se aplica en el aislamiento selectivo de bacterias coliformes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, hidróxido sódico, hidróxido de potasio y ácidos fuertes. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido rosólico se utiliza como indicador de pH en el intervalo de 5,0 a 6,8. Actúa como intermediario en la fabricación de colorantes. Participa en la activación de la hemo oxigenasa y en la inhibición de la fragmentación del ADN. Se aplica en el aislamiento selectivo de bacterias coliformes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, hidróxido sódico, hidróxido de potasio y ácidos fuertes. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rosolic acid |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2055205 |
Índice Merck | 14,881 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,sodium hydroxide,potassium hydroxide and strong acids. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.32 |