Learn More
Hirschmann Instruments™ Bomba peristáltica rotarus™ Volume 100
Click to view available options
Motor Speed:
5 a 500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabezales de bomba intercambiables, diseño monocanal y multicanal
- Cambio rápido y sin herramientas de los cabezales de la bomba. Detección automática del cabezal de la bomba y la manguera con tecnología RFID. Panel de control ubicado directamente en la carcasa de la bomba. Pantalla táctil TFT con menú fácil de usar
- Calibrable
- Memoria de métodos
- Funcionamiento con interfaz USB de 24 V DC y RS232 para conexión a PC mediante interfaz (disponible como accesorio)
- Pueden instalarse cabezales de bomba de otros fabricantes sin dificultad utilizando un adaptador
- Gama completa de accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | de 1 a 12 (en función del tipo de cabezal de bomba utilizado) |
| Motor Speed | 5 a 500 rpm |
| Modelo | volumen 100 |
| Tipo de motor | DC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 100 x 220 mm |
| Peso (métrico) | 10.1 kg |
| Tensión | 100/240 VCA |
| Vataje | 100 w |
| Frecuencia | 50/60 Hz |