Learn More
Pyrex™ Adaptador para cabezales antisalpicaduras para evaporador giratorio Quickfit™
Protege contra la formación de espuma en los productos que puede penetrar en un condensador. El adaptador para cabezales antisalpicaduras para rotavapor Pyrex™ Quickfit™ tiene un mecanismo antisubida.
Marca: Pyrex™ SH15/29
204.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con rotavapores
- Protege contra la entrada de líquidos en el condensador
- Útil para líquidos que tienen tendencia a formar espuma
- Los cabezales antisalpicaduras cuentan con una toma 29/32
Especificaciones
Antisubida | |
Rotavapores | |
Cono: 29/32; toma: 29/32 |
Vidrio de borosilicato | |
1 unidad | |
150 mL |