Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RE 6
Las bombas rotativas de VACUUBRAND ofrecen rendimiento y diseño compacto. Aún con gas lastre abierto, estas bombas permiten buen vacío final. Con intervalos de mantenimiento y cambio de aceite más prolongados gracias a la lubricación circulante optimizada y un gran volumen de aceite utilizable.
2825.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 0.1 mbar |
---|---|
Caudal | 5.7 m3/hr. |
Tipo de bomba | Rotary Vane Vacuum Pump |
Clasificación de carcasa | IP40 |
Aplicaciones | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17829826
|
VACUUBRAND™
20797160 |
CEE |
2825.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
- Alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
- Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
- Gran volumen de aceite: Intervalos largos entre cambios de aceite
- Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
Especificaciones
0.1 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |
5.7 m3/hr. | |
IP40 | |
1,1 bar |