Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RZ 2.5
Las bombas rotativas de VACUUBRAND ofrecen rendimiento y diseño compacto. Aún con gas lastre abierto, estas bombas permiten buen vacío final. Con intervalos de mantenimiento y cambio de aceite más prolongados gracias a la lubricación circulante optimizada y un gran volumen de aceite utilizable.
Marca: VACUUBRAND™ 20798127
2246.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21962" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- caudal alto incluso a niveles de vacío alto
- muy buen vacío final incluso con gas ballast
- vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
- gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
- fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
0.002 mbar | |
2.3 m3/hr. | |
IP40 | |
1,1 bar |
CEE/CN | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |