Descripción
- Una prueba sencilla de aglutinación de látex para la detección del antígeno de adenovirus en muestras fecales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO13485 ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Conjuntos de control | Control positivo M80c - 1,0 ml |
| Marcado CE | Sí |
| Clia Complexity | Media-alta |
| Analitos detectables | Anticuerpo de rotavirus de conejo |
| Formato | 4 frascos (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml y 50 ml) |
| Tipo de muestra | Suspensión de muestras fecales |
| Sensibilidad | 0,97 |
| Tipo | Prueba de aglutinación de látex |
| Mostrar más |