Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamic R-300
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Elevación manual; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox; chiller con recirculación F-305
Incluye: Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio de trampa de frío con condensador con revestimiento P+G+LT y matraz receptor; interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fácil de usar con pantalla táctil que proporciona todos los parámetros del proceso de un solo vistazo
- Funcionamiento guiado con métodos programables, incluidas notificaciones push en dispositivos móviles cuando se requiere la interacción manual
- Funcionamiento automático sin supervisión gracias al sensor de espuma AutoDest™
- Sin emisiones nocivas debido al condensador secundario de bombeo posterior con sensor de nivel opcional que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
- Arranque instantáneo gracias al ajuste de presión automático y dinámico sin tener que esperar hasta que el baño de calentamiento y el chiller alcancen su temperatura establecida
- Gráficos de todos los parámetros del proceso incluso de forma remota en dispositivos móviles
- Funcionamiento eficaz y sostenibilidad mejorada con chiller recirculante controlado centralmente y bomba de vacío con control de velocidad
- Registro completo de todos los parámetros del proceso en tarjeta SD para un fácil análisis en Microsoft Excel
- Notificación push en caso de un evento inesperado
Especificaciones
Especificaciones
| Peso (métrico) | Rotavapor de 13 kg, baño de 2,8 kg/5 kg con base |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | Carga de matraces de 3 kg, baño de 2,3 l |
| Velocidad | De 10 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 95 °C |
| Material (recubrimiento) | Revestimiento de seguridad P+G |
| Incluye | Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox |
| Tipo de vacío | Bomba de vacío V-300 |
| Tipo de conjunto de vidrio | Conjunto de vidrio vertical con condensador con recubrimiento P+G y matraz receptor |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; baño: 205 x 218 x 192 mm |
| Mostrar más |