Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamic R-300
Cuenta con automatización completa, funcionamiento guiado basado en método, registro de datos y gráficos en tiempo real para aplicaciones del rotavapor. Los sistemas de rotavapor Rotavapor™ Dynamic R-300 satisfacen las expectativas más elevadas con un funcionamiento práctico y reproducibilidad.
Marca: BUCHI 11SR300211CP01
9856.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21992" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fácil de usar con pantalla táctil que proporciona todos los parámetros del proceso de un solo vistazo
- Funcionamiento guiado con métodos programables, incluidas notificaciones push en dispositivos móviles cuando se requiere la interacción manual
- Funcionamiento automático sin supervisión gracias al sensor de espuma AutoDest™
- Sin emisiones nocivas debido al condensador secundario de bombeo posterior con sensor de nivel opcional que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
- Arranque instantáneo gracias al ajuste de presión automático y dinámico sin tener que esperar hasta que el baño de calentamiento y el chiller alcancen su temperatura establecida
- Gráficos de todos los parámetros del proceso incluso de forma remota en dispositivos móviles
- Funcionamiento eficaz y sostenibilidad mejorada con chiller recirculante controlado centralmente y bomba de vacío con control de velocidad
- Registro completo de todos los parámetros del proceso en tarjeta SD para un fácil análisis en Microsoft Excel
- Notificación push en caso de un evento inesperado
Especificaciones
Rotavapor de 13 kg, baño de 2,8 kg/5 kg con base | |
Carga de matraces de 3 kg, baño de 2,3 l | |
De ambiente a 95 °C | |
Incluye: Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio de trampa de frío con condensador con revestimiento P+G+LT y matraz receptor; interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff y VacuBox | |
Conjunto de trampa de frío de vidrio con condensador con recubrimiento P+G+LT y matraz receptor | |
IP 21 | |
De 10 a 50° | |
Sistema de rotavapor | |
11SR300211CP01 |
220/240 V | |
De 10 a 280 rpm | |
Revestimiento de seguridad P+G | |
Bomba de vacío V-300 | |
Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; baño: 205 x 218 x 192 mm | |
±1 °C | |
CE; CSA | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction