Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100
Código de producto. 15324916 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de condensador:
Condensador de hielo seco
Vertical
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de condensador Material (recubrimiento) unitSize
15324916 Condensador de hielo seco Sin revestimiento cada uno
15394906 Vertical Sin revestimiento cada uno
15334916 Condensador de hielo seco Revestimiento de seguridad P+G cada uno
3 options
Código de producto. 15324916
Marca: BUCHI 11100C101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Satisfaga las necesidades básicas de las aplicaciones de laboratorio clásicas con este rotavapor. Los rotavapores Buchi™ Rotavapor™ R-100 son capaces de soportar velocidades de rotación ajustables manualmente de 20 a 280 rpm y están equipados con un gato elevador para la elevación manual del matraz de evaporación.
  • Rotavapor eficaz para presupuestos limitados
  • El diseño fundamental satisface las necesidades esenciales de evaporación
  • Gran longevidad gracias al material de alta calidad
  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto
  • Funcionamiento rápido y ergonómico con mecanismo de elevación manual suave
  • Manipulación de matraz y extracción del conducto de vapor de forma sencilla gracias a Combi-Clip multiuso
  • Funcionamiento sencillo al integrar interfaz, bomba de vacío y chiller recirculante
  • Ampliable con una amplia gama de accesorios y varios conjuntos de vidrio
  • Flexibilidad para utilizar el baño de calentamiento independiente para otras aplicaciones
  • Incluye: Condensador seleccionado, matraces de recepción y evaporación de 1 l y conducto de vapor
  • Todos los accesorios incluidos están listos para su uso inmediato.
Especificaciones
Fondo (métrico) 502 mm
Altura (métrico) 898 mm
Tensión 220/240 V
Anchura (métrico) 617 mm
Capacidad (métrico) 3 kg
Velocidad De 20 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 95°C
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Evaporación general de laboratorio
Superficie de refrigeración 500 cm2
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Incluye Baño de calentamiento B-100, cable de alimentación, conjunto de tubos de vacío y de refrigeración necesarios, lista de disolventes, matraces de evaporación y recepción de 1 l, junta de vacío, conducto de vapor, condensador
Vataje 30 W, conectado al baño de calentamiento B-100
Tipo de condensador Condensador de hielo seco
Tipo de conjunto de vidrio Trampa de frío
Exactitud de temperatura ±2 °C
Ángulo De 0 a 35° (ajustable)
Certificaciones CE
Tipo Rotary Evaporator
Modelo 11100C101
Junta cónica estándar SJ 29/32