Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100
Satisfaga las necesidades básicas de las aplicaciones de laboratorio clásicas con este rotavapor. Los rotavapores Buchi™ Rotavapor™ R-100 son capaces de soportar velocidades de rotación ajustables manualmente de 20 a 280 rpm y están equipados con un gato elevador para la elevación manual del matraz de evaporación.
Marca:  BUCHI 11100C111
3361.83 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 19.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15334916
  • 3565.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rotavapor eficaz para presupuestos limitados
  • El diseño fundamental satisface las necesidades esenciales de evaporación
  • Gran longevidad gracias al material de alta calidad
  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto
  • Funcionamiento rápido y ergonómico con mecanismo de elevación manual suave
  • Manipulación de matraz y extracción del conducto de vapor de forma sencilla gracias a Combi-Clip multiuso
  • Funcionamiento sencillo al integrar interfaz, bomba de vacío y chiller recirculante
  • Ampliable con una amplia gama de accesorios y varios conjuntos de vidrio
  • Flexibilidad para utilizar el baño de calentamiento independiente para otras aplicaciones
  • Incluye: Condensador seleccionado, matraces de recepción y evaporación de 1 l y conducto de vapor
  • Todos los accesorios incluidos están listos para su uso inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
502 mm
898 mm
617 mm
De 20 a 280 rpm
Digital
500 cm2
Baño de calentamiento B-100, cable de alimentación, conjunto de tubos de vacío y de refrigeración necesarios, lista de disolventes, matraces de evaporación y recepción de 1 l, junta de vacío, conducto de vapor, condensador
Condensador de hielo seco
± 2 °C
CE
SJ 29/32
Rotavapor con condensador de hielo seco y revestimiento protector
220/240 V
3 kg
20°C a 95°C
Evaporación general de laboratorio
Revestimiento de seguridad P+G
30 W, conectado al baño de calentamiento B-100
Trampa de frío
De 0 a 35° (ajustable)
11100C111