Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100
Satisfaga las necesidades básicas de las aplicaciones de laboratorio clásicas con este rotavapor. Los sistemas de rotavapor Buchi™ Rotavapor™ R-100 se entregan con la bomba de vacío V-100 regulada mediante la interfaz I-100 e incluyen opcionalmente el chiller recirculante F-100 o F-105.
6135.00€ - 10295.00€
Especificaciones
Fondo (métrico) | Rotavapor de 502 mm, baño de 326 mm |
---|---|
Altura (métrico) | Rotavapor de 898 mm, baño de 219 mm |
Tensión | 220/240 V |
Anchura (métrico) | Rotavapor de 617 mm, baño de 285 mm |
Capacidad (métrico) | 3 kg |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15334906
|
BUCHI
11100C1101 |
Sistema de rotavapor con condensador de hielo seco |
6500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15394896
|
BUCHI
11100V1001 |
Sistema de rotavapor con condensador vertical |
6135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15384906
|
BUCHI
11100V1121 |
Sistema de rotavapor con condensador vertical, revestimiento de seguridad P+G y chiller con recirculación |
10295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sistema de rotavapor eficaz para presupuestos limitados
- El diseño fundamental satisface las necesidades esenciales de evaporación
- Gran longevidad gracias al material de alta calidad
- Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto
- Funcionamiento rápido y ergonómico con mecanismo de elevación manual suave
- Manipulación de matraz y extracción del conducto de vapor de forma sencilla gracias a Combi-Clip multiuso
- Funcionamiento sencillo al integrar interfaz, bomba de vacío y chiller recirculante
- Ampliable con una amplia gama de accesorios y varios conjuntos de vidrio
- Flexibilidad para utilizar el baño de calentamiento independiente para otras aplicaciones
- Incluye: Condensador seleccionado, matraces de recepción y evaporación de 1 l y conducto de vapor
- Todos los accesorios incluidos están listos para su uso inmediato.
Especificaciones
Rotavapor de 502 mm, baño de 326 mm | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°C a 95°C | |
Evaporación general de laboratorio | |
Bomba V-100 | |
±2 °C | |
CE |
Rotavapor de 898 mm, baño de 219 mm | |
Rotavapor de 617 mm, baño de 285 mm | |
De 20 a 280 rpm | |
Digital | |
Rotavapor™ R-100, bomba de vacío V-100, Interface I-100, baño de calentamiento B-100, cable de alimentación, conjunto de tubos de vacío y de refrigeración necesarios, lista de disolventes, matraces de evaporación y recepción de 1 l, junta de vacío, conducto de vapor, condensador | |
Baño de calentamiento de 1700 W, rotavapor de 30 W, conectado al baño de calentamiento B-100 | |
De 0 a 35° (ajustable) | |
SJ 29/32 |