Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Código de producto. 15591230 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Baño de calentamiento B-301 (de 20 a 95 °C), tamaño de matraz máx.: 1 l
Baño de calentamiento B-305 (de 20 a 220 °C), tamaño de matraz máx.: 5 l
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad (P+G)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Material (recubrimiento) unitSize
15591230 Baño de calentamiento B-305 (de 20 a 220 °C), tamaño de matraz máx.: 5 l Revestimiento de seguridad (P+G) cada uno
15571130 Baño de calentamiento B-301 (de 20 a 95 °C), tamaño de matraz máx.: 1 l Revestimiento de seguridad (P+G) cada uno
2 options
Código de producto. 15591230
Marca: BUCHI 11R300251V121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evaporación giratoria cómoda y eficaz
  • La interfaz central regula cada componente
  • Diseño modular
  • Versátil:
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 mL
Velocidad 180 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C to 220°C
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad (P+G)
Incluye Baño de calentamiento B-305 (de 20 a 220 °C), tamaño de matraz máx.: 5 l
Temperatura máxima Temperatura ambiente: 220 °C
Tipo de matraz compatible Max flask size: 5 L
Tipo Rotary Evaporator