Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 con conjunto de vidrio diagonal, elevación electrónica
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4875.00€ - 7950.00€
Especificaciones
Peso (métrico) | 13,5 kg |
---|---|
Tensión | 100/240 V |
Velocidad | De 10 a 280 rpm |
Para utilizar con (aplicación) | Rotavapor |
Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15501090
|
BUCHI
11R300211A001 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301 |
4875.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15511090
|
BUCHI
11R300211A011 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff |
5095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15541090
|
BUCHI
11R300211A041 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15521090
|
BUCHI
11R300211A021 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15551090
|
BUCHI
11R300211A051 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15531090
|
BUCHI
11R300211A031 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15551190
|
BUCHI
11R300251A011 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff |
5335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15581190
|
BUCHI
11R300251A041 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15561190
|
BUCHI
11R300251A021 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15591190
|
BUCHI
11R300251A051 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15571190
|
BUCHI
11R300251A031 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15561090
|
BUCHI
11R300211A101 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301 |
4910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15571090
|
BUCHI
11R300211A111 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff |
5250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15501100
|
BUCHI
11R300211A141 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15581090
|
BUCHI
11R300211A121 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15511100
|
BUCHI
11R300211A151 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15591090
|
BUCHI
11R300211A131 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15413224
|
BUCHI
11R300251A101 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305 |
5275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15501200
|
BUCHI
11R300251A111 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff |
5490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15531200
|
BUCHI
11R300251A141 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7950.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15511200
|
BUCHI
11R300251A121 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15541200
|
BUCHI
11R300251A151 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7950.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15521200
|
BUCHI
11R300251A131 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Diagonal condenser
- For standard applications where height is limited
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Especificaciones
13,5 kg | |
De 10 a 280 rpm | |
1500 cm2 | |
Diagonal | |
De 10° a 50° | |
Evaporador rotatorio | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotavapor | |
100 W | |
IP 21 | |
Aprobado por CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |