Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 con conjunto de vidrio vertical, elevación manual
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4820.00€ - 7740.00€
Especificaciones
Peso (métrico) | 13 kg |
---|---|
Tensión | 100/240 V |
Velocidad | De 10 a 280 rpm |
Para utilizar con (aplicación) | Rotavapor |
Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15510810
|
BUCHI
11R300111V011 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff |
4880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540810
|
BUCHI
11R300111V041 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15520810
|
BUCHI
11R300111V021 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
6885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15550810
|
BUCHI
11R300111V051 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15530810
|
BUCHI
11R300111V031 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
6885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15580910
|
BUCHI
11R300151V011 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff |
5125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510920
|
BUCHI
11R300151V041 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15520920
|
BUCHI
11R300151V051 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500920
|
BUCHI
11R300151V031 |
Sin revestimiento | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15560810
|
BUCHI
11R300111V101 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301 |
4820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500820
|
BUCHI
11R300111V141 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15580810
|
BUCHI
11R300111V121 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510820
|
BUCHI
11R300111V151 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15590810
|
BUCHI
11R300111V131 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15560920
|
BUCHI
11R300151V141 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox |
7740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540920
|
BUCHI
11R300151V121 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox |
7285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15570920
|
BUCHI
11R300151V151 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox |
7740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15550920
|
BUCHI
11R300151V131 |
Revestimiento de seguridad P+G | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
7285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical condenser
- The most common condenser for standard applications
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Compatible with foam sensors
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifications
13 kg | |
De 10 a 280 rpm | |
1500 cm2 | |
Vertical | |
De 10° a 50° | |
Evaporador rotatorio | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotavapor | |
100 W | |
IP 21 | |
Aprobado por CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |