Learn More
IKA™ Paquete completo de viscosímetro de baja viscosidad ROTAVISC HELI
El paquete completo de viscosímetro de baja viscosidad ROTAVISC HELI determina la viscosidad de líquidos de viscosidad baja en cualquier área de aplicación, desde los procesos de laboratorio hasta el control de calidad.
3900.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Viscosímetros giratorios |
---|---|
Intervalo de viscosidad | De 15 a 6 000 000 cSt |
Tipo de pantalla | LCD TFT |
Certificaciones/conformidad | CE |
Incluye | Viscosímetro completo ROTAVISC lo-vi HELI, conjunto de husillo-1, sonda de temperatura PT 100.8, soporte motorizado HELISTAND, conjunto de husillo en T |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17287559
|
IKA™
0025008225 |
Enchufe de la UE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- El paquete incluye un conjunto de husillos estándar (SP 1-SP 4), un soporte de protección, un sensor de temperatura y un soporte HELISTAND con conjunto de husillos en T
- Fácil de utilizar
- La gran pantalla TFT de 4,3 permite una guía de intuitiva por los menús
- Sencilla función de rampa que simplifica las tareas repetitivas
- Alta precisión de medición para fluidos newtonianos y no newtonianos de ±1 % del intervalo de medición
- Reproducibilidad dentro del ±0,2 %
- Ajuste continuo de la velocidad
- El soporte motorizado IKA™ HELISTAND mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio lenta y uniformemente hacia arriba y hacia abajo en la muestra
Especificaciones
Viscosímetros giratorios | |
LCD TFT | |
Viscosímetro completo ROTAVISC lo-vi HELI, conjunto de husillo-1, sonda de temperatura PT 100.8, soporte motorizado HELISTAND, conjunto de husillo en T | |
0,2% | |
Medición de viscosidad de líquidos fluidos y no fluidos | |
De 0,01 rpm a 200 rpm | |
230 V |
De 15 a 6 000 000 cSt | |
CE | |
0,01 | |
Continuo | |
Sensor de temperatura | |
De -100 °C a +300 °C |