Learn More
IKA™ Husillo estándar ROTAVISC
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tamaño:
14 x 117 x 14 mm (An x Al x Pr)
16 x 135 x 16 mm (An x Al x Pr)
20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr)
22 x 135 x 22 mm (An x Al x Pr)
32 x 135 x 32 mm (An x Al x Pr)
35 x 135 x 35 mm (An x Al x Pr)
55 x 135 x 55 mm (An x Al x Pr)
8 x 117 x 8 mm (An x Al x Pr)
8 x 135 x 8 mm (An x Al x Pr)
Formulario:
Cilindro
Disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acoplamiento rápido
- Gancho
- Rosca izquierda M2.5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Husillo estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Viscosímetro IKA™ ROTAVISC |
| Material | AISI 316L |
| Formulario | Disco |
| Tamaño | 32 x 135 x 32 mm (An x Al x Pr) |