Learn More
Hettich™ Rotor Adapter for Carrier no. 1425
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
56.55€ - 142.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptadores de centrífuga |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Portador nº 1425 y rotor oscilante 1494 para centrífuga Universal 320/320 R |
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10392352
|
Hettich™
1437 |
Fondo redondo | 1 tubo de 100 ml |
60.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10318343
|
Hettich™
1438 |
Cónicos | 7 tubos de 1,6 a 7 ml |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10659792
|
Hettich™
1431 |
Fondo redondo | 7 x 15 mL |
62.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10033942
|
Hettich™
1737 |
Cónico con faldón | Tubos de 50 ml |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12053874
|
Hettich™
1433 |
Fondo redondo | 14 x 3 mL |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10272293
|
Hettich™
1434 |
Fondo redondo | 12 tubos de 6 a 7 ml |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10344443
|
Hettich™
1439 |
Fondo redondo | 4 tubos de 9 a 10 ml |
86.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10246903
|
Hettich™
1441 |
Cónica, sangre/orina | 7 tubos de 4 a 10 ml |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10347322
|
Hettich™
1443 |
Cónico | 50 mL |
56.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Rotor adapter for Hettich Carriers
- For use with Universal 320/320 R Centrifuge
- Universal Centrifuges can be used for both standard and special applications, they are cost-effective and save valuable space in the laboratory
Especificaciones
Adaptadores de centrífuga | |
Portador nº 1425 y rotor oscilante 1494 para centrífuga Universal 320/320 R |