Learn More
Retsch™ Molino de impacto de rotor SR 300
Código de producto. 15491595 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tensión:
200/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15491595
Marca: Retsch™ 20.752.0001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
El molino de impacto de rotor Retsch™ SR 300 es adecuado para la reducción de tamaño fino y grueso, ya sea en lotes o de forma continua.
  • Freno de motor eléctrico
  • Motor trifásico
  • Tolva con bisagras extraíble
  • Tamaño del material de alimentación: < 25 mm
  • Finura final: < 50 µm
  • Adecuado para el funcionamiento por lotes de grandes cantidades
  • Finura final alta
  • Velocidad ajustable para aplicaciones distintas
  • Fácil limpieza gracias al inserto de molienda, rotor y casete intercambiables a presión
  • Cámara de molienda, tolva de alimentación y entrada y salida de material de acero inoxidable
  • Insertos de molienda opcionales 180° para molienda de materiales duros y frágiles por impacto adicional
  • Rotor de distancia opcional para reducir el calor friccional
  • Finura final definida debido a tamices inferiores con tamaños de abertura de 0,08 a 10 mm
  • Dispositivo de bloqueo central
  • Amplia gama de accesorios, incluidos varios sistemas de recogida y alimentación, rotores y tamices
Specifica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 700 x 600 x 1200 mm
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz
Incluye Rotor, manguera de filtro de 240 mm y recipiente colector
Material Acero inoxidable
Velocidad De 22 a 72 m/s.
Tensión 200/240 V
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato