Learn More
Eppendorf™ Rotor F-32x0.2-PCR para centrífuga 5420
El rotor F-32x0.2-PCR está diseñado para girar 32 tubos de PCR de 0,2 ml o tiras de PCR de 4 x 8.
Brand: Eppendorf™ 5495404007
530.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.46000kg
Description
- Vel. máx.: 18.257 x g (15.060 rpm)
- Capacidad máxima: 4 tiras de PCR o 32 tubos de PCR (0,2 ml)
Specifications
Aluminio anodizado de alta calidad | |
4 tiras para PCR o 32 tubos para PCR (0,2 ml) | |
14.800 rpm | |
Rotor F-32x0.2-PCR para centrífuga 5420 |
Rotor | |
18.210 x g | |
Centrífuga 5240 |