Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 para centrífuga 5425
Código de producto. 15851545 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10 tubos de 5,0 ml (tapón a presión y de rosca)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15851545 10 tubos de 5,0 ml (tapón a presión y de rosca) cada uno
1 options
Código de producto. 15851545
Marca: Eppendorf™ 5495505008
La centrífuga FA-10x5 de Eppendorf™ para la centrífuga 5425 ofrece un excelente conjunto de características para una amplia gama de aplicaciones en el campo de la biología molecular y celular, así como la bioquímica de proteínas.
  • Rotor para centrifugadora 5425 Eppendorf
  • Capacidad máxima: 10 tubos Eppendorf™ de 5,0 ml (tapones de rosca y a presión)
  • Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
  • Vel. máx.: 21.300 x g (15.060rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 10 tubos de 5,0 ml (tapón a presión y de rosca)
Para utilizar con (equipo) Eppendorf 5425
Incluye Tapa del rotor QuickLock hermética a los aerosoles
N.º de lugares 10
Biocontainment Antiaerosol