Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Código de producto. 15873212 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
20 x 5 ml
4 x 750 mL
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
De 4 a 750 ml
De 4 a 750 ml
Vel. máx:
10.100 rpm
13 100 rpm
13 500 rpm
13 700 rpm
4500 rpm
4700 rpm
RCF máx.:
15.054 × g
20.130 x g
20.913 x g
22.132 x g
4347 × g
4800 x g
Incluye:
Cestillos redondos
Cestillos universales
Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor
Sin cestillos
Tapa de rotor
Tapa de rotor QuickLock™ de Eppendorf
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15873212
Marca: Eppendorf™ 5895201008
Rotor Eppendorf para centrífuga 5910 Ri y 5920 R-precision en centrifugación refrigerada de gran capacidad. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas, cestillos y adaptadores para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Rotor oscilante de alta capacidad
  • La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para tubos, matraces y placas
  • El diseño de cubo universal admite placas y tubos
  • Los adaptadores universales admiten formatos específicos de placas y tubos cónicos
  • Existen tapones herméticos a los aerosoles QuickLock para centrifugar con seguridad muestras peligrosas
  • Los cubos, tapones y adaptadores son esterilizables en autoclave
  • Requiere cestillos y adaptadores para alojar tubos y matraces de 4 a 750 ml, y placas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad De 4 a 750 ml
RCF máx. 4347 × g
Vel. máx 4500 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Incluye Sin cestillos
N.º de lugares 4
Modelo S-4xUniversal