Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Código de producto. p-7113379 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
20 x 5 ml
4 x 750 mL
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
De 4 a 750 ml
De 4 a 750 ml
Vel. máx:
10.100 rpm
13 100 rpm
13 500 rpm
13 700 rpm
4500 rpm
4700 rpm
RCF máx.:
15.054 × g
20.130 x g
20.913 x g
22.132 x g
4347 × g
4800 x g
Incluye:
Cestillos redondos
Cestillos universales
Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor
Sin cestillos
Tapa de rotor
Tapa de rotor QuickLock™ de Eppendorf
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15718379
Marca: Eppendorf™ 5895130003
Rotor Eppendorf para centrífuga 5910 Ri y 5920 R-precision en centrifugación refrigerada de gran capacidad. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas, cestillos y adaptadores para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Velocidad máx. 20.130 × g (12.100 rpm)/25.062 × g (13.500 rpm) velocidad máx.: 20.913 × g (13.100 rpm)
  • Tapa de rotor Eppendorf QuickLock con cierre rápido
  • Hermético a los aerosoles2) para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Aluminio anodizado para alta resistencia química
  • El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
Tipo Rotor
Capacidad 20 x 5 ml
RCF máx. 20.913 x g
Vel. máx 13 100 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Incluye Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor
Modelo FA-20x5, Aerosol-tight