Learn More
Velp Scientifica™ Rotor para homogeneizador OV5
El rotor para homogenizador OV5 Velp Scientifica™ puede reconfigurarse con una amplia gama de ejes y estátores del homogenizador OV5.
124.00€ - 234.00€
Especificaciones
Cantidad de embalaje 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tipo de producto Modelo Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Modelo Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15339544
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000053
Rotador estándar VSR2 20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15349544
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000054
Rotor del cortador VCR2 20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15359544
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000055
Rotor de mezcla VMR2 20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15369544
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000056
Rotor emulsionante VER2 20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15379544
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000057
Rotor estándar VSR3 30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15389544
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000058
Rotor del cortador VCR3 30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15309554
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000059
Rotor de mezcla VMR3 30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15319554
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000060
Rotor emulsionante VER3 30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
El rotor Velp Scientifica™ para homogeneizador OV5 puede reconfigurarse con una amplia gama de ejes y estátores del homogeneizador OV5.
  • Se puede retirar y reconfigurar.
  • Intercambiable
  • Manejo sencillo
  • Resistentes y duraderas