Learn More
Generadores de estátor/rotor para homogeneizadores IKA Ultra-Turrax™
Código de producto. 10499862 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
S 50 N-G 45 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10499862
Marca: IKA 0008003000
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 500 ml a 20 l
Diámetro (métrico) 45 mm
Longitud del eje (métrico) 300 mm
Material PTFE, acero inoxidable de 316L
Para utilizar con (equipo) S 50 N-G 45 G
Modelo S 50N-G45-G
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Producto químico húmedo