Learn More
Ohaus™ Rotor, oscilante, 2 de 3 MTP. ID
Rotor oscilante para Centrífuga Multi Pro serie 5000 de Frontier
Marca: Ohaus™ 30314824
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Requires : Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Description
- Capacidad: 2 de 3 MTP
- Fuerza g máx.: 2,716g
- Velocidad máxima: 4.500 rpm
Services
2 años
Specifications
Rotor oscilante 2 x 3 MTP con cubo ID | |
2 de 3 MTP | |
4.500 rpm | |
FC5714 | |
ND |
Acero inoxidable | |
2.716 x g | |
1,640 kg | |
De 0 a 90° |