Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubo de cultivo de fondo redondo
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Longitud (métrico):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente
- Fondo redondo
- Tapón de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Envase | Paquete de 100 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Forma del fondo | Round |