Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cilindro con fondo redondo, para recipientes encamisados, borde cortado por choque térmico, sin impresión
Para la elaboración de un recipiente de reacción.
Marca: DWK Life Sciences 210275579
93.58 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Los cilindros vacíos con fondo redondo DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción rentable de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Para recipientes encamisados con borde cortado
- Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Producción rentable de recipientes de reacción con geometría reproducible
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para procesar como recipiente de reacción | |
4,5 mm, grosor de la pared |
160 mm | |
1/paq. | |
Boro 3.3 |