Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07035088
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040371
  • 376.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
89 mm
10 L
Vidrio Duran
420 mm