Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07035079
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
- Con reborde
- Material: DURAN™
Spécification
76 mm | |
4 L | |
Vidrio Duran | |
290 mm |