Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03001958
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
500 mL | |
NS 19/26 | |
10/paq. |
Vidrio Duran | |
105 mm |