Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03004588
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020191
  • 529.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
10 L
NS 45/40
1 unidad
Vidrio Duran
279 mm