Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de polipropileno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones
Código de producto. 10778561
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 mL
N.° por paquete:
1
N.º por caja:
800
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. 10778561
Marca: Greiner Bio-One 187261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con graduaciones.
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 18 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (sin tapón de ventilación)
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Tipo de tapón Tapón de ventilación de dos posiciones
Color Translúcido
Longitud (métrico) 95 mm
Material Polipropileno
Incluye Área de escritura
N.° por paquete 1
N.º por caja 800
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 14 mL