Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo sin tapón
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Falcon™ están probados para resistir una centrifugación de 3000 x g.
Marca:  Falcon™ 352018
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10538272
  • 195.28€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
  • Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352002, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
  • Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de embalaje de estilo médico
  • 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
  • Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
14 mL
Polipropileno
Etiqueta de escritura
Estéril
17 mm
Tubo de ensayo
3000 x g
100 mm
125/paquete, 1000/caja
No
Sin tapón
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo sin tapón > 14 ml; ninguno