Learn More
Heinz Herenz Round Bottom Test Tubes
Click to view available options
:
Non-graduated
Descripción
- Test tubes
- 100 x 16 mm
- PS
- Cylindrical
- Round bottom
- Without rim
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Forma | Cylindrical |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Not Included |
| Tipo de producto | Test Tube |
| Mostrar más |