Learn More
Eppendorf™ Cubos redondos de para rotor S-4-400
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 paq.
4 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
- Adecuado para rotor S-4x400
- Forma redonda
- Cubo oscilante
- Varias posiciones según el adaptador que se utilice
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4x400 |
| Capacidad | 400 mL |
| Cantidad | 4 paq. |