Learn More
SCAT Bidones redondos
36.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Tamaño del tapón:
B53
B83
S65
Descripción
- Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
- Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
- Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Muchas características individuales, como asas de transporte, asas o básculas de medición, que garantizan la manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los recipientes redondos SCAT son una alternativa o un complemento perfectos para los recipientes SCAT convencionales con el fin de permitir una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 0.5 gal. |
Capacidad (métrico) | 2 L |
Tamaño del tapón | B53 |
Color | Blanco translúcido |
Descripción | Recipiente redondo de 2 l, B53, PE-HD, dimensiones (An. x Al. x Pr.): 119 x 260 x 119 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 119 x 260 x 119 mm |
Desechables | No |
Material | HDPE |
Mouth Style | Rosca B53 |
Tipo de producto | Contenedor |