Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos de boca estrecha de cristal
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Descripción
- Cuello estrecho
- Vidrio ámbar o transparente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Color | Ámbar |
Material | Vaso de cal sodada |
N.° por paquete | 104Pack |
Cantidad | 104Pack |
Boca | Estrecha |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 114 mm |
Tipo de producto | Frasco alfa |
Diámetro (métrico) | 49 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos redondos de boca estrecha de cristal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido