Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE cilíndricas con anillo de pivot extraíble
Código de producto. 15535604 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50,8mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15535604
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina la más alta calidad y sin concesiones con un precio asequible. Las barras de agitación magnéticas redondas Fisherbrand™ son fiables.
  • Revestimiento de resina de Teflon™
  • Anillo pivotante extraíble
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,31in
Incluye Anillo pivotante extraíble
Longitud (imperial) 2 pulg
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 50,8mm
Material Imán Alnico
Forma Cilíndrico