Learn More
Hach Lange™ Cubetas desechables de plástico rectangulares
Se utilizan en mediciones espectrales de líquidos. Las cubetas desechables de plástico rectangulares Hach Lange™ son accesorios importantes para los espectrofotómetros.
Marca: Hach Lange™ LZM130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rectangulares
- Desechables
- 50 x 10 mm
- 50 unidades
- Plástico
Especificaciones
Cubeta | |
Plástico | |
50Pack | |
Para espectrofotómetros LICO | |
Rectangular |
Sí | |
50cm | |
50 mm | |
Para las mediciones espectrales de líquidos |