Learn More
Epredia™ Pinzas de muestras redondas
Garantice una fácil inserción y extracción de las muestras redondas con las pinzas de muestras redondas Epredia™.
156.00€ - 895.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12003069
|
Epredia™
546200 |
Inserto para mordaza de sujeción, de 15 a 21 mm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12013069
|
Epredia™
546210 |
Inserto para mordaza de sujeción, de 22 a 28 mm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12023069
|
Epredia™
546270 |
Inserto para mordaza de sujeción, de 9 a 14,5 mm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12017219
|
Epredia™
715580 |
Pinzas para muestras redondas, solo estuche para muestras, todos los insertos (de 6 a 28 mm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Garantice una fácil inserción y extracción de las muestras redondas con las pinzas de muestras redondas Thermo Scientific™.