Learn More
BRAND™ Cubetas de tinción Coplin
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Número de portaobjetos:
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Redondo
- Fabricado en vidrio de cal sodada
- Con capacidad para 10 portaobjetos de 76 x 26mm
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Cubeta de tinción |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción |
| Para utilizar con (equipo) | 10 portaobjetos |
| Número de portaobjetos | 10 |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Fondo (métrico) | 80 mm |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |