Learn More
Fisher BioReagents™ Escalera de ADN de rutina
El estándar de tamaño de ADN listo para su uso es estable a temperatura ambiente hasta dos años.
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2582-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10450464
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Incluye un doblete importante en 1400 y 1550 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Líquido
16
Marcadores de peso molecular de ADN
General purpose, wide DNA size range
1000 μl
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Full Scale DNA Ladder, 1kb